Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File med kepsar påsatta
Produktkod. 10739151 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Stängningsstorlek:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
98 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsstorlek Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10739151 4 ml 13-425 15 mm 48 mm Paket med 144
10242431 2 ml 8-425 12 mm 38 mm Paket med 288
10160861 8 ml 15-425 17 mm 63 mm Paket med 144
11734159 12 ml 15-425 19 mm 68 mm Paket med 144
10446151 20 ml 24-400 28 mm 60 mm Paket med 72
10504291 16 ml 18-400 21 mm 73 mm Paket med 144
11758769 25 ml 24-400 28 mm 73 mm Paket med 72
10628135 40 ml 24-400 28 mm 98 mm Paket med 72
11744159 24 ml 20-400 23 mm 88 mm Paket med 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10739151 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.21 SEK
    1467.22 SEK / Paket med 144
    Save 127.99 SEK
    8% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fästa lock hjälper till att upprätthålla renlighet. Wheaton™ Klarglasprovflaskor i Lab File Med Caps Attached levereras i avdelade brickor för att ge ett enkelt sätt att förvara tomma flaskor eller att inventera prover.
  • Tillverkad av glasrör för jämn sidovägg och bottentjocklek
  • Flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Klara flaskor gjorda av lågextraherande borosilikatglas som ger överlägsen kemisk resistens
  • Cap och Cap Liners
    • Solid topp, svarta fenollock
    • 14B gummifodrat svart fenolskruvlock för vattenhaltiga prover
    • PTFE/14B gummifodrad svart fenolskruvlock för organiska prover
Bestellinformation
Ersättningslock kan köpas separat.
Compliance
Klara flaskor överensstämmer med USP Typ 1 och ASTM™ E 438 Typ 1, klass A krav.
Spezifikation
Material (liner) 14B Gummi
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borosilikatglas (lågt extraherbart)
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 4 ml
För användning med (applikation) Låg profil för större stabilitet och mindre dödvolym ovanför provet, vilket gör det idealiskt för förvaring av sammansatta ämnen
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 1.1 dr.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 144/Cs.
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt No
För användning med (utrustning) MT File™ och Vial Rack
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM Typ I, Klass A, USP Typ I
Höjd (metrisk) 48 mm
Produkttyp Sample Vial in Lab File
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.