Läs mer
Cole-Parmer™ Wheaton™ Genomskinliga glasflaskor med PTFE/gummifodrad gängad lock
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Beskrivning
- Ekonomiska skruvgängade provflaskor är gjorda med antingen klart 33 lågextraherbart borosilikatglas
- Välj bärnstensfärgade flaskor för dina ljuskänsliga material
- Flaskor finns tillgängliga med en gummifodrad fenollock, en PTFE-faced/gummifodrad fenollock, eller utan lock
- Krympförpackade förpackningar minskar föroreningar
- Kepsar är förpackade separat
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 43/64 tum. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 8 mL |
| Höjd (engelska) | 2 31/64 tum. |
| Stil | Platt botten |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 63 mm |
| Visa mer |