Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara standardflaskor med bred mun: inga kapsyler
Produktkod. 12349839 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Stängningsstorlek:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
12349839 125 mL 48-400 mm Paket med 24
12359839 250 mL 58-400 mm Paket med 24
12369839 500 mL 63-400 mm Paket med 24
12379839 2000 mL 83-400 mm Paket med 6
12389839 4000 mL 89-400 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12349839 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216934
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring av torra material och prover
  • Tydlig för enkel visning av innehållet
  • Bred mun för enkel åtkomst till innehållet
  • Rundade axlar
Beställningsinfo
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart soda-lime glas av typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,04 tum.
Material Soda Lime Glas
Höjd (metrisk) 84 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Förslutningstyp Skruvlock