Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara standardflaskor med bred mun: inga kapsyler
Produktkod. 12379839 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Stängningsstorlek:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12379839
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences W216937
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Idealisk för förvaring av torra material och prover
  • Tydlig för enkel visning av innehållet
  • Bred mun för enkel åtkomst till innehållet
  • Rundade axlar
Order Info
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Compliance
Klart soda-lime glas av typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 4,8 tum
Material Soda Lime Glas
Höjd (metrisk) 213 mm
Höjd (engelska) 8,38 tum.
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 83-400 mm
Diameter (metrisk) 122 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato