Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara standardflaskor med bred mun: inga kapsyler
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Stängningsstorlek:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Descrizione
- Tydlig för enkel visning av innehållet
- Bred mun för enkel åtkomst till innehållet
- Rundade axlar
Order Info
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Compliance
Klart soda-lime glas av typ III
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 64 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 4,8 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Höjd (metrisk) | 213 mm |
| Höjd (engelska) | 8,38 tum. |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Stängningsstorlek | 83-400 mm |
| Diameter (metrisk) | 122 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto