Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara standardflaskor med bred mun: inga kapsyler
Produktkod. 12389839 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Stängningsstorlek:
48 to 400 mm
58 to 400 mm
63 to 400 mm
83 to 400 mm
89 to 400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12389839 4000 mL 89 to 400 mm Paket med 4
12349839 125 mL 48 to 400 mm Paket med 24
12359839 250 mL 58 to 400 mm Paket med 24
12369839 500 mL 63 to 400 mm Paket med 24
12379839 2000 mL 83 to 400 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12389839 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.10 SEK
    283.99 SEK / Paket med 4
    Save 75.11 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
WHEATON™ Klara standardflaskor med bred öppning: Inga kapsyler är idealiska för förvaring av torra material och prover. Tillverkade av klart typ III soda-kalkglas, erbjuder dessa vidöppningsflaskor enkel tillgång till innehållet och finns i olika storlekar.
  • Tydlig för enkel visning av innehållet
  • Bred mun för enkel åtkomst till innehållet
  • Rundade axlar
Beställningsinfo
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart soda-lime glas av typ III
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 6,18 tum.
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår No
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 256 mm
Höjd (engelska) 10,07 tum.
Stängningsmaterial PTFE
Stängningsstorlek 89 to 400 mm
Diameter (metrisk) 157 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Form Straight-sided
Disponibel Reusable
Produkttyp Straight-sided Jar