Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar med lock med 14B vita gummifodrade lock
Produktkod. 12349819 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 12349819
Brand: DWK Life Sciences W216913
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Utmärkt för förvaring av torra material och prover, synliga genom klart soda-limeglas av typ III
  • Breda munnar ger enkel åtkomst till innehållet när du använder skedar eller spatlar
  • Varje fodral med Convenience Pack-flaskor inkluderar riskkommunikationsetiketter för korrekt innehållsidentifiering och sabotageetiketter för att skydda provets integritet under transport eller långtidsförvaring
  • Finns med svart fenollock påsatt eller utan lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,36 tum
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 68 mm
Höjd (engelska) 2,6 tum
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 58-400 mm
Diameter (metrisk) 60 mm
Förslutningstyp Skruvlock