Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar med polyvinylfodrade lock
Produktkod. 10051332 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
10051332 250 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
10425595 60 mL Värde-bulk pack Paket med 144
10717944 60 mL Bekvämlighetspaket Paket med 24
10386942 125 mL Bekvämlighetspaket Paket med 24
10768324 500 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
10133342 1000 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10051332 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.00 SEK
    373.90 SEK / Paket med 12
    Save 78.10 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
WHEATON™ Genomskinliga raka burkar med polyvinylfodrade lock är idealiska för jordprovtagning och miljöapplikationer. Breda Type III soda-kalkglasburkar ger enkel tillgång till torra material och prover, med polyvinylfodrade lock för en säker tätning.
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
  • Klar typ III-soda-kalkglaskonstruktion möjliggör visuell inspektion av innehållet
  • Den breda mundesignen ger enkel åtkomst när man använder skedar eller stekspade
  • Polyvinylfodrade kapslar ger en säker, skyddande tätning
  • Lämplig för förvaring av torra material och prover
  • Idealiskt för jordprovtagning och miljöapplikationer
  • Finns i bekvämlighetspaket och värde-bulk-pack-konfigurationer
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,87 tum.
Material Glas
Förpackning Bekvämlighetspaket
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 88 mm
Höjd (engelska) 3,4 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70 till 400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Certifikat och efterlevnad USP Typ III
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Raksidig burk