Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar med polyvinylfodrade lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighet Pk.
Bekvämlighetspaket
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Beskrivning
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Utmärkt för förvaring av torra material och prover, synliga genom klart soda-limeglas av typ III
- Breda munnar ger enkel åtkomst till innehållet när du använder skedar eller spatlar
Varje fodral av flaskor med praktiska förpackningar inkluderar riskkommunikationsetiketter för korrekt innehållsidentifiering och manipuleringssäkra etiketter för att skydda provets integritet under transport eller långtidsförvaring
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,74 tum. |
| Material | Glas |
| Förpackning | Bekvämlighetspaket |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Höjd (engelska) | 6,69 tum. |
| Förslutningsfoder | Poly/vinyl |
| Visa mer |