Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar med polyvinylfodrade lock
Produktkod. 10717944 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Värde-bulk pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
10717944 60 mL Bekvämlighetspaket Paket med 24
10425595 60 mL Värde-bulk pack Paket med 144
10386942 125 mL Bekvämlighetspaket Paket med 24
10051332 250 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
10768324 500 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
10133342 1000 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10717944 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.80 SEK
    494.08 SEK / Paket med 24
    Save 26.72 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-11-2026
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Utmärkt för förvaring av torra material och prover, synliga genom klart soda-limeglas av typ III
  • Breda munnar ger enkel åtkomst till innehållet när du använder skedar eller spatlar
Varje fodral av flaskor med praktiska förpackningar inkluderar riskkommunikationsetiketter för korrekt innehållsidentifiering och manipuleringssäkra etiketter för att skydda provets integritet under transport eller långtidsförvaring
Beställningsinfo
Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,16 tum.
Material Glas
Förpackning Bekvämlighetspaket
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 48 mm
Höjd (engelska) 1,8 tum
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 to 400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form Straight-sided
Disponibel Reusable
Produkttyp Straight-sided Jar