Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar med polyvinylfodrade lock
Código de producto. 10768324 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackning:
Bekvämlighetspaket
Värde-bulk pack
Tamaño de la unidad:
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kapacitet (metrisk) Förpackning Tamaño de la unidad
10768324 500 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
10425595 60 mL Värde-bulk pack Paket med 144
10717944 60 mL Bekvämlighetspaket Paket med 24
10386942 125 mL Bekvämlighetspaket Paket med 24
10051332 250 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
10133342 1000 mL Bekvämlighetspaket Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10768324 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor W216906
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Ver todas las promociones
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Utmärkt för förvaring av torra material och prover, synliga genom klart soda-limeglas av typ III
  • Breda munnar ger enkel åtkomst till innehållet när du använder skedar eller spatlar
Varje fodral av flaskor med praktiska förpackningar inkluderar riskkommunikationsetiketter för korrekt innehållsidentifiering och manipuleringssäkra etiketter för att skydda provets integritet under transport eller långtidsförvaring
Información de órdenes
Kepsar kan beställas separat.
Compliance
Klart USP Typ III soda-lime glas
Especificaciones
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 3,58 tum.
Material Glas
Förpackning Bekvämlighetspaket
Sterilitet Non-sterile
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 95 mm
Höjd (engelska) 3,7 tum
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 89 to 400 mm
Diameter (metrisk) 91 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Form Straight-sided
Disponibel Reusable
Produkttyp Straight-sided Jar
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.