Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar med TFE-fodrade lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Beskrivning
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Utmärkt för förvaring av torra material och prover, synliga genom klart soda-limeglas av typ III
- Väggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll
- Design med bred mun är bra för stora solida prover
- Varje fodral med Convenience Pack-flaskor inkluderar riskkommunikationsetiketter för korrekt innehållsidentifiering och sabotageetiketter för att skydda provets integritet under transport eller långtidsförvaring
Beställningsinfo
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Rensa USP Typ III soda-lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,36 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ III |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Visa mer |