Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar med TFE-fodrade lock
Product Code. 10632373 Shop All Wheaton Science Products Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Unit Size:
Paket med 12
Paket med 24
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10632373 60 mL 53-400 mm Paket med 24
10317092 125 mL 58-400 mm Paket med 24
11591115 250 mL 70-400 mm Paket med 12
11501125 500 mL 89-400 mm Paket med 12
10275302 1000 mL 89-400 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10632373 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. W216908
Only null left
Add to basket
Add to basket
Idealisk för jordprovtagning och miljötillämpningar
Utmärkt för förvaring av torra material och prover, synliga genom klart soda-limeglas av typ III
  • Väggar möjliggör fullständig borttagning av innehåll
  • Design med bred mun är bra för stora solida prover
  • Varje fodral med Convenience Pack-flaskor inkluderar riskkommunikationsetiketter för korrekt innehållsidentifiering och sabotageetiketter för att skydda provets integritet under transport eller långtidsförvaring
Order Info
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Compliance
Rensa USP Typ III soda-lime glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,16 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 48 mm
Höjd (engelska) 1,8 tum
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53-400 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Skruvlock