Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara raka burkar utan lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Beskrivning
Utmärkt för förvaring av torra material och prover, synliga genom klart soda-limeglas av typ III
- Breda munnar ger enkel åtkomst till innehållet när du använder skedar eller spatlar
- Kemikalieresistenta lock överensstämmer med EPA- och FDA-föreskrifter
- Finns i partitionerad Convenience eller Valu-Bulk™ kartonger
- Varje fodral med Convenience Pack-flaskor inkluderar riskkommunikationsetiketter för korrekt innehållsidentifiering och sabotage
- Tydliga etiketter för att skydda provets integritet under transport eller långtidsförvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Färg | Klart |
| Material | Soda Lime Glas |
| Höjd (metrisk) | 170 mm |
| Höjd (engelska) | 6,6 tum. |
| Stängningsstorlek | 89-400 mm |
| Diameter (metrisk) | 95 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |