Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klar typ 1B rörformad droppflaska av glas
Produktkod. 17278730 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
3 mL
4.5 mL
7 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 980
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
17278730 10 mL -
17258740 7 mL Paket med 980
17238750 4.5 mL -
17208760 3 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17278730 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W017922/4
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WHEATON™ rörformad droppflaska av glas som används som en primär förpackningslösning för en rad diagnostiska, farmaceutiska och hälsovårdsapplikationer såsom blodgrupperingsreagens och sällsynta grupperingssera.
WHEATON™ droppflaskor och sammansättningar av glas är tillverkade av klart neutralt rörformigt glas och är den perfekta primära förpackningslösningen för en rad diagnostiska, farmaceutiska och hälsovårdsapplikationer. Tillverkade av kemiskt inert typ 1B neutralt glas, är droppflaskorna och droppanordningarna av glas lämpliga för viktiga förpackningsapplikationer som blodgrupperingsreagenser och sällsynta grupperingssera. Droppflaskor av glas är också en fördel för flera in vitro-diagnostiska tillämpningar där falska positiva resultat från droppflaskor av plast kan vara ett problem. Dropperenheterna är tillverkade med gummilampor av farmaceutisk kvalitet och ett urval av färgade lock för att hjälpa till att skilja produkterna i kit, och är också tillverkade med en kontrollerad droppstorlek för konsistens. Flaskorna finns också att köpa antingen som brickor med flaskor förpackade i en låda, eller brickor med flaskor som krymps på en pall för att minska de vanliga fraktkostnaderna.
  • Tillverkad av typ 1B klart neutralt glas
  • Droppare med kontrollerad droppstorlek
  • Valet av olika färgade lock på dropparenheter möjliggör differentiering i diagnostiska kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flaskans yta Rörformigt glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Klart
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Nej
Disponibel Engångsbruk
Höjd (metrisk) 58.5 mm
Diameter (metrisk) 20.25 mm