Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Genomskinliga injektionsflaskor för miljöanalys, med påsatta lock
Produktkod. 12359929 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 ml
25 ml
Höjd (metrisk):
60 mm
73 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
12359929 25 ml 73 mm Paket med 72
12349929 20 ml 60 mm Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12359929 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W224610
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genomskinlig injektionsflaska med öppen topp vit polypropen PTFE silikonfodrad kapsyl
  • Septa av 5 mils PTFE mot 120 mils silikon är bunden till locket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Silicon Septa
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 25 ml
För användning med (applikation) Miljöanalys
Trådstil Skruva
Volym (engelska) 6,76 dr.
Produktlinje Wheaton
Volym (metrisk) Totalt 25 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock (öppen topp)
Höjd (metrisk) 73 mm
Produkttyp Flaska