Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Komplett cyaniddestillationsapparat: Komponenter
Produktkod. 12481551 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Typ:
Absorber Top
Cold Finger Jacka
Destilleringskolv
Inloppsrör
Kallfingerkondensor
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
12481551 Cold Finger Jacka Varje
12471551 Kallfingerkondensor Varje
12491551 Destilleringskolv Varje
12461551 Absorber Top Varje
12401561 Inloppsrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12481551 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 377164
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komponenter för användning med Wheaton Komplett cyaniddestillationsapparat (kat.nr 09108)
Uppfyllande
För användning enl ASTM D 2036
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Cyanidestillationssats
Typ Cold Finger Jacka