Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Komplett cyaniddestillationsapparat: Komponenter
Produktkod. 12491551 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Typ:
Absorber Top
Cold Finger Jacka
Destilleringskolv
Inloppsrör
Kallfingerkondensor
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12491551 Destilleringskolv Varje
12481551 Cold Finger Jacka Varje
12471551 Kallfingerkondensor Varje
12461551 Absorber Top Varje
12401561 Inloppsrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12491551 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 377165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00 SEK
    1692.11 SEK / Paket med 1
    Save 597.89 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 13-04-2027
Komponenter för användning med Wheaton Komplett cyaniddestillationsapparat (kat.nr 09108)
  • Replacement component parts for the Wheaton Complete Cyanide Distillation Apparatus (Cat. No. 377160)
  • Designed for quantitative analysis of cyanides in industrial wastewaters, saline, and reagent grade water
  • Supports testing per ASTM D2036 Standard Test Method for Cyanides in Water
  • Components include absorber tube, absorber top, cold finger, cold finger jacket, distilling flask, and inlet tube
  • Standard taper ground glass joints (19/38 and 29/42) ensure secure, leak-resistant connections
  • Manufactured from borosilicate glass for chemical resistance and durability
Uppfyllande
För användning enl ASTM D 2036
Specifikationer
Volym (metrisk) 1000 mL
För användning med (utrustning) Cyanidestillationssats
Typ Destilleringskolv
Volym (engelska) 33,81 oz.