Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Komplett Cyanidestillation Kit
Produktkod. 11792763 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Material:
Borsilikatglas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11792763 Borsilikatglas Varje
1 options
Produktkod. 11792763 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 377160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8127.00 SEK
    7716.99 SEK / Paket med 1
    Save 410.01 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-07-2027
Innehåller
Absorbermantel, absorbatortop, kallfingerkondensor, kallfingermantel, 1000 ml destillationskolv och inloppsrör
Tar bort interferensämnen i cyanidkvantitativa analyser enl ASTM™ D 2036
Provet reagerar med HS 2 O 4 och MgCl 2 för att omvandla eventuell cyanid till cyanvätesyra (HCN). HCN destilleras och absorberas i NaOH-lösning, och provet analyseras med avseende på CN.
  • Med standard avsmalning ClearSeal™ fettfria fogar och medium fritta
  • Wheaton-33™ lågt extraherbart borosilikatglas
  • Komponenter även tillgängliga separat; se katt. inga. 091081
Uppfyllande
För användning enl ASTM D 2036
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Klass A
För användning med (applikation) Idealisk för att ta bort störande ämnen i kvantitativ analys för cyanid
Inkluderar Absorbermantel, absorbatortop, kallfingerkondensor, kallfingermantel, 1000 ml destillationskolv och inloppsrör, ClearSeal™ fettfria fogar och medium fritta
Material Borsilikatglas
Typ Cyanidestillationssats