Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Amber Kit
Produktkod. 17912641 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Förslutningstyp:
OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G serumstoppare
OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G steril serumstoppare
Ultra Pure Serum Stopper
Ultra Pure sterilt serumstoppare
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsfärg Förslutningstyp Volym (metrisk)
17912641 Blått OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare 2 ml
17952641 Rött OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare 2 ml
17932581 Blått OmniFlex 3G steril serumstoppare 2 ml
17962641 Rött OmniFlex 3G serumstoppare 2 ml
17922641 Blått Ultra Pure sterilt serumstoppare 2 ml
17932641 Rött Ultra Pure Serum Stopper 2 ml
17932591 Blått OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare 5 ml
17912651 Rött OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare 5 ml
17982641 Blått OmniFlex 3G serumstoppare 5 ml
17992641 Rött OmniFlex 3G serumstoppare 5 ml
17992581 Blått Ultra Pure Serum Stopper 5 ml
17972641 Rött Ultra Pure Serum Stopper 5 ml
17902651 Blått OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare 10 ml
17942651 Rött OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare 10 ml
17962591 Blått OmniFlex 3G steril serumstoppare 10 ml
17932651 Rött OmniFlex 3G serumstoppare 10 ml
17922651 Blått Ultra Pure Serum Stopper 10 ml
17962571 Rött Ultra Pure sterilt serumstoppare 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17912641 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W991002CPA
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Produkterna levereras färdiga att använda
  • Minskar ledtider
  • Fokuserar dina ansträngningar på kärnkompetenser
  • Eliminerar kapitalinvesteringar i utrustning som behövs för rengöring och förberedelse av glas eller plastbehållare
  • Frigör värdefullt renrumsutrymme
  • Begränsar antalet leverantörer som krävs för att tillhandahålla komplett förpackningsprodukt
  • Bärnstensfärgad för ljuskänsligt innehåll
  • Validerade processer
  • Sparar värdefull tid och pengar samtidigt som en produkt av hög kvalitet och effektiviseringsprocess bibehålls
  • En källa för totala förpackningslösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Bärnsten
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) Ljuskänsliga parenterala förberedelser och färdiga applikationer
Graderad Nej
Inkluderar Flaska, propp och tätning
nr per ärende 278/Cs.
Stil Crimp topp
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare
Stängningsstorlek 13 mm
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm