Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Amber Kit
Produktkod. p-7221819 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Förslutningstyp:
OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G serumstoppare
OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G steril serumstoppare
Ultra Pure Serum Stopper
Ultra Pure sterilt serumstoppare
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Produktkod. 17912641
Brand: DWK Life Sciences W991002CPA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Produkterna levereras färdiga att använda
  • Minskar ledtider
  • Fokuserar dina ansträngningar på kärnkompetenser
  • Eliminerar kapitalinvesteringar i utrustning som behövs för rengöring och förberedelse av glas eller plastbehållare
  • Frigör värdefullt renrumsutrymme
  • Begränsar antalet leverantörer som krävs för att tillhandahålla komplett förpackningsprodukt
  • Bärnstensfärgad för ljuskänsligt innehåll
  • Validerade processer
  • Sparar värdefull tid och pengar samtidigt som en produkt av hög kvalitet och effektiviseringsprocess bibehålls
  • En källa för totala förpackningslösningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Bärnsten
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) Ljuskänsliga parenterala förberedelser och färdiga applikationer
Graderad Nej
Inkluderar Flaska, propp och tätning
nr per ärende 278/Cs.
Stil Crimp topp
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 13 mm
Markeringspunkt Nej