Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Rensa kit
Produktkod. 17942681 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Förslutningstyp:
OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G serumstoppare
OmniFlex 3G steril
OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G steril serumstoppare
Ultra Pure Serum Stopper
Ultra Pure Steril
Stängningsfärg:
Blått
Rött
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förslutningstyp Stängningsfärg
17942681 2 ml OmniFlex 3G steril Blått
17902591 2 ml OmniFlex 3G steril Rött
17902631 2 ml OmniFlex 3G steril Blått
17912631 2 ml OmniFlex 3G steril Rött
17982621 2 ml Ultra Pure Steril Blått
17972581 2 ml Ultra Pure Steril Rött
17932631 5 ml OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare Blått
17972631 5 ml OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare Rött
17942631 5 ml OmniFlex 3G steril serumstoppare Blått
17942591 5 ml OmniFlex 3G serumstoppare Rött
17922631 5 ml Ultra Pure Serum Stopper Blått
17952631 5 ml Ultra Pure Serum Stopper Rött
17962631 10 ml OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare Blått
17982571 10 ml OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare Rött
17992631 10 ml OmniFlex 3G steril serumstoppare Blått
17902641 10 ml OmniFlex 3G serumstoppare Rött
17972591 10 ml Ultra Pure Serum Stopper Blått
17982631 10 ml Ultra Pure Serum Stopper Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17942681 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W991002CP
Beräknad leverans: 03-11-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter– en lösning för alla applikationer
  • Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
  • Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
  • USP 788/EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstestet, USP 660/EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP 381/EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
  • CompletePAK™ ModPAK Bulk-konfigurationer
  • Klar att använda, Just-in-Time, minst 3 månaders hållbarhet från tidpunkten för leverans
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Klart
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
Inkluderar Flaska, propp och tätning
nr per ärende 278/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp OmniFlex 3G steril
Stängningsstorlek 13 mm
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, Container Closure Integrity (CCI) certifierad