Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Rensa kit
Produktkod. 17982631 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Förslutningstyp:
OmniFlex 3G Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G serumstoppare
OmniFlex 3G steril
OmniFlex 3G steril Igloo Lyo-stoppare
OmniFlex 3G steril serumstoppare
Ultra Pure Serum Stopper
Ultra Pure Steril
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Produktkod. 17982631
Brand: DWK Life Sciences W991015CP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter– en lösning för alla applikationer
  • Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
  • Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
  • USP 788/EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstestet, USP 660/EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP 381/EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
  • CompletePAK™ ModPAK Bulk-konfigurationer
  • Klar att använda, Just-in-Time, minst 3 månaders hållbarhet från tidpunkten för leverans
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Färg Klart
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 10 mL
Inkluderar Flaska, propp och tätning
nr per ärende 104/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp Ultra Pure Serum Stopper
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, behållareförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Stängningsstorlek 20 mm