Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Rensa kit
Produktkod. 17992631 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Produktlinje:
Wheaton CompletePAK
Kvantitet:
104/Cs.
120/Cs.
278/Cs.
Stängningsfärg:
Blått
Rött
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Produktlinje Kvantitet Stängningsfärg
17992631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Blått
17942681 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Blått
17902591 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rött
17902631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Blått
17912631 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rött
17982621 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Blått
17972581 2 ml Wheaton CompletePAK 278/Cs. Rött
17932631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Blått
17972631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rött
17942631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Blått
17942591 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rött
17922631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Blått
17952631 5 ml Wheaton CompletePAK 120/Cs. Rött
17962631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Blått
17982571 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rött
17902641 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rött
17972591 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Blått
17982631 10 ml Wheaton CompletePAK 104/Cs. Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17992631 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W991013CP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21105.00 SEK
    16659.13 SEK / 1 uppsättningar
    Save 4445.87 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter– en lösning för alla applikationer
  • Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
  • Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
  • USP 788/EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test and USP 71/ EP 2.6.14 Sterilitetstestet, USP 660/EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP 381/EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
  • CompletePAK™ ModPAK Bulk-konfigurationer
  • Klar att använda, Just-in-Time, minst 3 månaders hållbarhet från tidpunkten för leverans
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Färg Klart
Material Type I Borosilicate Glass
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 10 ml
Inkluderar Flaska, propp och tätning
nr per ärende 104/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp OmniFlex 3G steril serumstoppare
Kvantitet 104/Cs.
Stängningsstorlek 20 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, Container Closure Integrity (CCI) certifierad
Produkttyp COMPLETEPAK Clear