Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ COMPLETEPAK MODPAK Amber Kit
Produktkod. 17992671 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
22 mm
24 mm
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Förslutningstyp:
Omni Flex Igloo Lyo Stopper
Omni Flex serumstoppare
Ultra Pure Serum Stopper
Ultra Pure sterilt serumstoppare
Kvantitet:
104/Förpackning
278/Förpackning
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Stängningsfärg Förslutningstyp Kvantitet
17992671 24 mm Rött Ultra Pure sterilt serumstoppare 104/Förpackning
17992661 - Blått Ultra Pure Serum Stopper 278/Förpackning
17972661 - Blått Omni Flex serumstoppare 278/Förpackning
17952581 - Blått Omni Flex Igloo Lyo Stopper 278/Förpackning
17902671 - Rött Ultra Pure Serum Stopper 278/Förpackning
17982581 - Rött Omni Flex serumstoppare 278/Förpackning
17912671 - Rött Omni Flex Igloo Lyo Stopper 278/Förpackning
17942671 22 mm Blått Ultra Pure sterilt serumstoppare -
17932671 22 mm Blått Omni Flex serumstoppare -
17922671 22 mm Blått Omni Flex Igloo Lyo Stopper -
17952591 22 mm Rött Ultra Pure Serum Stopper -
17972671 22 mm Rött Omni Flex serumstoppare -
17952601 22 mm Rött Omni Flex Igloo Lyo Stopper -
17962671 24 mm Blått Ultra Pure sterilt serumstoppare 104/Förpackning
17952671 24 mm Blått Omni Flex serumstoppare 104/Förpackning
17982671 24 mm Blått Omni Flex Igloo Lyo Stopper 104/Förpackning
17992571 24 mm Rött Omni Flex serumstoppare 104/Förpackning
17912681 24 mm Rött Omni Flex Igloo Lyo Stopper 104/Förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17992671 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W991015ACPMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83716.50 SEK
    72900.77 SEK / 1 uppsättningar
    Save 10815.73 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Utbud av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din leveranskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Sex matchade kit packade bekvämt i ett enda fraktfodral.
  • Steriliserade primära förpackningskomponenter som är färdiga att använda (RtU).
  • Fokuserar din insats på kärnkompetenser och minskar ledtiden
  • Effektiviserar processen och frigör värdefullt renrumsutrymme USP /EP 2.9.19
  • Partiklar i injektioner, USP /EP 2.6.1,
  • Det bakteriella endotoxintestet och USP /EP 2.6.14
  • Sterilitetstestet, USP /EP 3.2.1
  • Glasbehållare för farmaceutiskt bruk
  • USP /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
  • Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
  • Klar att använda, precis-i-tid
  • Minst 180 dagars hållbarhet från tidpunkten för leverans
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) validering
  • Finns i bärnsten för ljuskänsligt innehåll
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Borsilikatglas
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 10 mL
För användning med (applikation) Sammansättningsläkemedel, Aseptisk fyllning av injicerbara läkemedelsprodukter, Läkemedelsupptäckt, Läkemedelsforskning, Frystorkning / lyofiliserade läkemedelsprodukter, läkemedelsförpackningar med stora och små molekyler
Graderad Nej
Inkluderar Flaska, propp och tätning
Produktlinje CompletePAK ModPAK
Stängningsmaterial Bromobutyl
Förslutningstyp Ultra Pure sterilt serumstoppare
Kvantitet 104/Förpackning
Stängningsstorlek 20 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad USP <788 >/EP 2.9.19 Partikelmaterial i injektioner, <USP 85 >/EP 2.6.1, Bakterieendotoxintestet och USP <71 >/EP 2.6.14 Sterilitetstestet, <USP 660 >/EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP <381 >/EP 3.2.9 Elastomeriska stängningar använda i parenterala preparater
Höjd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Serumflaska