Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponenter tätningar
Produktkod. 17932681 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Stängningsfärg:
Blått
Rött
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Stängningsfärg
17932681 13 mm Rött
17922681 13 mm Blått
17972621 20 mm Blått
17942581 20 mm Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17932681 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W988009S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Sterila
  • Flip-off tätning
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Material Aluminium
Sterilitet Sterila
nr per ärende 285/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp Steril fliptätning
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 2 ml serumflaska
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, behållareförslutningsintegritet (CCI ) certifierad