Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponenter tätningar
Produktkod. 17942581 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Stängningsfärg:
Blått
Rött
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Stängningsfärg
17942581 20 mm Rött
17922681 13 mm Blått
17932681 13 mm Rött
17972621 20 mm Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17942581 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W988011S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4457.25 SEK
    4233.62 SEK / Paket med 125
    Save 223.63 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Sterila
  • Flip-off tätning
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Material Aluminium
Sterilitet Sterila
nr per ärende 125/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp Steril fliptätning
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) 5 eller 10 ml serumflaska
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, Container Closure Integrity (CCI) certifierad
Produkttyp Sterile Seal