Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponenter tätningar
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Sterila
- Flip-off tätning
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Material | Aluminium |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 125/Cs. |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Förslutningstyp | Steril fliptätning |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | 5 eller 10 ml serumflaska |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | USP 788, 85 och 71, Container Closure Integrity (CCI) certifierad |
| Visa mer |