Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponenter tätningar
Produktkod. p-7221818 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Produktkod. 17922681
Brand: DWK Life Sciences W988010S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Sterila
  • Flip-off tätning
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Material Aluminium
Sterilitet Sterila
nr per ärende 285/Cs.
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp Steril fliptätning
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, behållareförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 2 ml serumflaska