Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponenter proppar
Produktkod. 17962611 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Stil:
OmniFlex 3G Igloo
OmniFlex 3G rak kontakt
Ultra Pure Straight Plug
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Stil
17962611 20 mm Ultra Pure Straight Plug
17952611 13 mm OmniFlex 3G Igloo
17932611 13 mm OmniFlex 3G rak kontakt
17902581 13 mm Ultra Pure Straight Plug
17952621 20 mm OmniFlex 3G Igloo
17962621 20 mm OmniFlex 3G rak kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17962611 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W988007S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4251.50 SEK
    3853.38 SEK / Paket med 125
    Save 398.12 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Sterila
  • Propp
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Specifikationer
Material Bromobutyl
Sterilitet Sterila
nr per ärende 125/Cs.
Stil Ultra Pure Straight Plug
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Stängningsstorlek 20 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, Container Closure Integrity (CCI) certifierad
Produkttyp Sterile Stopper