Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponenter proppar
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Sterila
- Propp
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Bromobutyl |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 125/Cs. |
| Stil | OmniFlex 3G rak kontakt |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | USP 788, 85 och 71, Container Closure Integrity (CCI) certifierad |
| Produkttyp | Sterile Stopper |