Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponenter proppar
Produktkod. p-7221817 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Stängningsstorlek:
13 mm
20 mm
Stil:
OmniFlex 3G Igloo
OmniFlex 3G rak kontakt
Ultra Pure Straight Plug
Produktkod. 17952611
Brand: DWK Life Sciences W988005S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Sterila
  • Propp
Certifikat
USP <788> ,< 85> och< 71> ; Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
nr per ärende 285/Cs.
Stil OmniFlex 3G Igloo
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Certifikat och efterlevnad USP 788, 85 och 71, behållareförslutningsintegritet (CCI ) certifierad
Stängningsstorlek 13 mm