Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterila komponentflaskor
Produktkod. 17942611 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Volym (metrisk)
17942611 Bärnsten 5 ml
17922611 Bärnsten 2 ml
17912581 Bärnsten 10 ml
17922581 Klart 2 ml
17902681 Klart 5 ml
17912611 Klart 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17942611 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W987001AS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6468.00 SEK
    6142.62 SEK / Paket med 120
    Save 325.38 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
De WHEATON™ CompletePAK™ produktlinjen är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är steriliserade färdiga att använda och finns tillgängliga och kan anpassas för alla applikationer som minskar din försörjningskedja tack vare vår lösning med en enda källa.
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter– en lösning för alla applikationer
  • Komplett tillverkning& certifikat för analysspårbarhet
  • Klar att använda, Just-in-Time, minst 3 månaders hållbarhet från tidpunkten för leverans
  • Bärnstensfärgade versioner för ljuskänsligt innehållsförpackning
Certifikat
USP <788> /EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test och parti certifierat enligt SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
Specifikationer
Färg Bärnsten
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) Ljuskänsliga parenterala förberedelser och färdiga applikationer
Graderad Nej
nr per ärende 120/Cs.
Stil Crimp topp
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoclavable
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp Sterile Vial