Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Steril ModPAK steril injektionsflaska
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
WHEATON™ COMPLETEPAK produktlinje är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är färdiga att använda och är färdiga att köpa, som kan anpassas för alla applikationer.
Varje kit levereras med specifik United States Pharmacopeia (USP ) certifikat som visar att produkten uppfyller eller överträffar kritiska USP standarder som upprätthålls av Federal Drug Administration (FDA).
Viktiga fördelar:
- Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
- Mängd kitted och fristående sterila komponenter
- Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
- Komplett tillverkning och certifikat för analysspårbarhet
- CompletePAK Bärnstensfärgad för ljuskänsligt innehållsförpackning
- CompletePAK ModPAK Bulk-konfigurationer
- 18 månaders hållbarhet från bearbetningsdatum
- Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
Material - Flaskor är designade för parenterala applikationer och tillverkade av lågextraherande borosilikatglas
- Alla proppar är tillverkade av en ultraren bromobutyllatexfri formulering med extremt hög kemisk
renhet och låg gaspermeabilitet - Omniflex-proppar erbjuder låga nivåer av kvarvarande bindning för att maximera extraktion av aktiva farmaceutiska ingredienser
- Omniflex proppens elasticitet ger en mer effektiv barriär för att optimera förslutningens integritet och
innehållsskydd - Igloo lyofoliserade proppar är lämpliga för biologiska läkemedel och innehåll med känslighet för kisel
Certifikat
USP <788> /EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test och parti certifierat enligt SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Blått |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Sterila |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Parenterala förberedelser och färdiga applikationer |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |