Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Steril ModPAK steril injektionsflaska
Produktkod. 17952661 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Förslutningstyp:
Aluminiumtätning, Lyo-stoppare
Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare
Aluminiumtätning, obelagd propp
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Produktkod. 17952661
Brand: DWK Life Sciences W991016CPMP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WHEATON™ CompletePAK är en serie primära förpackningskomponenter som lagras färdiga att använda och kan anpassas för de flesta läkemedelstillämpningar
WHEATON™ COMPLETEPAK produktlinje är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är färdiga att använda och är färdiga att köpa, som kan anpassas för alla applikationer.
Varje kit levereras med specifik United States Pharmacopeia (USP ) certifikat som visar att produkten uppfyller eller överträffar kritiska USP standarder som upprätthålls av Federal Drug Administration (FDA).
Viktiga fördelar:
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter
  • Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
  • Komplett tillverkning och certifikat för analysspårbarhet
  • CompletePAK Bärnstensfärgad för ljuskänsligt innehållsförpackning
  • CompletePAK ModPAK Bulk-konfigurationer
  • 18 månaders hållbarhet från bearbetningsdatum
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
    Material
  • Flaskor är designade för parenterala applikationer och tillverkade av lågextraherande borosilikatglas
  • Alla proppar är tillverkade av en ultraren bromobutyllatexfri formulering med extremt hög kemisk
    renhet och låg gaspermeabilitet
  • Omniflex-proppar erbjuder låga nivåer av kvarvarande bindning för att maximera extraktion av aktiva farmaceutiska ingredienser
  • Omniflex proppens elasticitet ger en mer effektiv barriär för att optimera förslutningens integritet och
    innehållsskydd
  • Igloo lyofoliserade proppar är lämpliga för biologiska läkemedel och innehåll med känslighet för kisel
Certifikat
USP <788> /EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test och parti certifierat enligt SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 10 mL
För användning med (applikation) Parenterala förberedelser och färdiga applikationer
Graderad Nej
Inkluderar Flaska, propp och tätning
Material (tätning) Aluminium
nr per ärende 624/Cs.
Stil Crimp topp
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare
Höjd (metrisk) 50 mm
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt Nej