Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Steril ModPAK steril injektionsflaska
Produktkod. 17982651 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
Förslutningstyp:
Aluminiumtätning, Lyo-stoppare
Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare
Aluminiumtätning, obelagd propp
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Produktkod. 17982651
Brand: DWK Life Sciences W991005CPMP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
WHEATON™ CompletePAK är en serie primära förpackningskomponenter som lagras färdiga att använda och kan anpassas för de flesta läkemedelstillämpningar
WHEATON™ COMPLETEPAK produktlinje är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är färdiga att använda och är färdiga att köpa, som kan anpassas för alla applikationer.
Varje kit levereras med specifik United States Pharmacopeia (USP ) certifikat som visar att produkten uppfyller eller överträffar kritiska USP standarder som upprätthålls av Federal Drug Administration (FDA).
Viktiga fördelar:
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter
  • Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
  • Komplett tillverkning och certifikat för analysspårbarhet
  • CompletePAK Bärnstensfärgad för ljuskänsligt innehållsförpackning
  • CompletePAK ModPAK Bulk-konfigurationer
  • 18 månaders hållbarhet från bearbetningsdatum
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
    Material
  • Flaskor är designade för parenterala applikationer och tillverkade av lågextraherande borosilikatglas
  • Alla proppar är tillverkade av en ultraren bromobutyllatexfri formulering med extremt hög kemisk
    renhet och låg gaspermeabilitet
  • Omniflex-proppar erbjuder låga nivåer av kvarvarande bindning för att maximera extraktion av aktiva farmaceutiska ingredienser
  • Omniflex proppens elasticitet ger en mer effektiv barriär för att optimera förslutningens integritet och
    innehållsskydd
  • Igloo lyofoliserade proppar är lämpliga för biologiska läkemedel och innehåll med känslighet för kisel
Certifikat
USP <788> /EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test och parti certifierat enligt SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Parenterala förberedelser och färdiga applikationer
Graderad Nej
Inkluderar Flaska, propp och tätning
Material (tätning) Aluminium
nr per ärende 1668/Cs.
Stil Crimp topp
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Aluminiumtätning, Lyo-stoppare
Höjd (metrisk) 32 mm
Stängningsstorlek 13 mm
Markeringspunkt Nej