Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK Steril ModPAK steril injektionsflaska
Produktkod. 17992651 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
5 ml
10 ml
Förslutningstyp:
Aluminiumtätning, Lyo-stoppare
Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare
Aluminiumtätning, obelagd propp
Stängningsfärg:
Blått
Rött
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förslutningstyp Stängningsfärg
17992651 5 ml Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare Rött
17962581 2 ml Aluminiumtätning, Lyo-stoppare Blått
17982651 2 ml Aluminiumtätning, Lyo-stoppare Rött
17952651 2 ml Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare Blått
17912661 2 ml Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare Rött
17962651 2 ml Aluminiumtätning, obelagd propp Blått
17972651 2 ml Aluminiumtätning, obelagd propp Rött
17922591 5 ml Aluminiumtätning, Lyo-stoppare Blått
17932661 5 ml Aluminiumtätning, Lyo-stoppare Rött
17942661 5 ml Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare Blått
17912591 5 ml Aluminiumtätning, obelagd propp Blått
17902661 5 ml Aluminiumtätning, obelagd propp Rött
17962661 10 ml Aluminiumtätning, Lyo-stoppare Blått
17982661 10 ml Aluminiumtätning, Lyo-stoppare Rött
17952571 10 ml Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare Blått
17952661 10 ml Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare Rött
17922661 - Aluminiumtätning, obelagd propp Blått
17972571 10 ml Aluminiumtätning, obelagd propp Rött
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17992651 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W991010CPMP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79642.50 SEK
    69352.11 SEK / 1 uppsättningar
    Save 10290.39 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
WHEATON™ CompletePAK är en serie primära förpackningskomponenter som lagras färdiga att använda och kan anpassas för de flesta läkemedelstillämpningar
WHEATON™ COMPLETEPAK produktlinje är en serie av crimptop-flaskor, gummiproppar och tätningar som är färdiga att använda och är färdiga att köpa, som kan anpassas för alla applikationer.
Varje kit levereras med specifik United States Pharmacopeia (USP ) certifikat som visar att produkten uppfyller eller överträffar kritiska USP standarder som upprätthålls av Federal Drug Administration (FDA).
Viktiga fördelar:
  • Steriliserade, färdiga att använda (RtU) produkter
  • Mängd kitted och fristående sterila komponenter
  • Kitted-lösningar har lika stora mängder RtU-komponenter för minskade mängder skrot
  • Komplett tillverkning och certifikat för analysspårbarhet
  • CompletePAK Bärnstensfärgad för ljuskänsligt innehållsförpackning
  • CompletePAK ModPAK Bulk-konfigurationer
  • 18 månaders hållbarhet från bearbetningsdatum
  • Behållarförslutningsintegritet (CCI ) certifiering tillgänglig på begäran
    Material
  • Flaskor är designade för parenterala applikationer och tillverkade av lågextraherande borosilikatglas
  • Alla proppar är tillverkade av en ultraren bromobutyllatexfri formulering med extremt hög kemisk
    renhet och låg gaspermeabilitet
  • Omniflex-proppar erbjuder låga nivåer av kvarvarande bindning för att maximera extraktion av aktiva farmaceutiska ingredienser
  • Omniflex proppens elasticitet ger en mer effektiv barriär för att optimera förslutningens integritet och
    innehållsskydd
  • Igloo lyofoliserade proppar är lämpliga för biologiska läkemedel och innehåll med känslighet för kisel
Certifikat
USP <788> /EP 2.9.19 Partiklar i injektioner, USP < 85> /EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test och parti certifierat enligt SAL< 10-6, USP < 660> /EP 3.2.1 Glasbehållare för farmaceutiskt bruk, och USP < 381> /EP 3.2.9 Elastomeriska förslutningar som används i parenterala preparat
Spezifikation
Stängningsfärg Rött
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22 mm
Material Borsilikatglas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) Parenterala förberedelser och färdiga applikationer
Graderad Nej
Inkluderar Flaska, propp och tätning
Material (tätning) Aluminium
nr per ärende 720/Cs.
Stil Crimp topp
Produktlinje Wheaton CompletePAK
Förslutningstyp Aluminiumtätning, OmniFlex-stoppare
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp COMPLETEPAK MODPAK
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.