Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Anslutning med svarta fenolhöljen
Produktkod. 12477371 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Trådstorlek:
13-425, 20-400
13-425, 22-400
13-425, 24-400
20-400, 24-400
24-400, 24-400
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 12477371
Brand: DWK Life Sciences W125495
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Wheaton Connection™ Skruvgänganslutning Förbinder säkert två utvändiga gängade glaskomponenter utan krokar, fjädrar eller klämmor. Skruvlockskonfiguration skapar en fettfri, vakuumtät tätning.
  • Inert kontaktyta
  • Lätt att montera
  • Anslutning kan användas under måttligt tryck för att generera en gas eller leverera ett reagens under en inert atmosfär
  • Fenolkontakter har en arbetstemperatur på upp till 180 °C
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Används under måttligt tryck för att generera en gas eller leverera ett reagens under en inert atmosfär
Produkttyp Anslutning
Trådstorlek 13-425, 22-400