Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimpers
Produktkod. 10495951 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
11 mm Seals
13 mm tätningar
20 mm tätningar
8 mm förseglingar
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10495951 13 mm tätningar Varje
11591215 8 mm förseglingar Varje
10670884 11 mm Seals Varje
10432722 20 mm tätningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10495951 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W225302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7013.53 SEK
    6419.84 SEK / Paket med 1
    Save 593.69 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Med ergonomiskt utformade handtag för förslutning av standardlaboratorieflaskor
  • Wheaton E-Z Crimpers har vadderade ergonomiska handtag som hjälper till att minska handtrötthet och ger en hög grad av komfort för användaren. Varje crimperstorlek är märkt för snabb identifiering. Andra funktioner inkluderar polerade pressbackar för konsekvent tätning, ett kort handtag och omdesignad fjäderenhet som ytterligare hjälper till att minska handtröttheten. För halvautomatisk crimpning, använd E-Z Crimper med Wheaton Crimpmaster™ Crimpstation. Ett justerbart stopp gör att du kan bestämma tätheten på tätningen samtidigt som du bibehåller konsekvent krympning. Avsmalnande käftar ger lättare åtkomst till flaskor vid användning av ställ. 11 mm E-Z Crimper levereras med en kolv-insats för att ge möjligheten att krympa toppen av en flaska för att skapa en extra tät försegling. Vi rekommenderar detta endast för flaskor med standardöppning.
  • Crimpers kan autoklaveras, även om autoklavering kan förändra utseendet eller minska produktens livslängd. De bör inte autoklaveras vid högre än 121 °C
Garanti
Två år
Specifikationer
För användning med (utrustning) 13 mm tätningar
Kvantitet 1 st.