Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Crimpers
Produktkod. 11591215 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
11 mm Seals
13 mm tätningar
20 mm tätningar
8 mm förseglingar
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11591215 8 mm förseglingar Varje
10495951 13 mm tätningar Varje
10670884 11 mm Seals Varje
10432722 20 mm tätningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11591215 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W225300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8415.00 SEK
    7090.49 SEK / Paket med 1
    Save 1324.51 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Med ergonomiskt utformade handtag för förslutning av standardlaboratorieflaskor
  • Wheaton E-Z Crimpers har dämpade ergonomiska handtag som hjälper till att minska handtrötthet och ger hög komfort för användaren. Varje crimperstorlek är märkt för snabb identifiering. Andra funktioner inkluderar polerade crimpkäftar för konsekvent tätning, ett kort handtag och omdesignad fjädermontering som ytterligare hjälper till att minska handtrötthet. För halvautomatisk crimping, använd Crimping E-Z Crimper Station. Wheaton Crimpmaster™ Ett justerbart stopp gör att du kan avgöra tätheten i tätningen samtidigt som du bibehåller konsekvent crimping. Avsmalnande käftar ger lättare åtkomst till flaskorna vid användning av rack. 11 mm E-Z Crimper levereras med en plungerinsats som ger möjlighet att crimpa toppen av en flaska och skapa en extra tät tätning. Vi rekommenderar detta endast för standardöppningsampuller.
  • Crimpers kan autoklaveras, även om autoklavering kan ändra utseendet eller förkorta produktens livslängd. De bör inte autoklavas vid mer än 121 °C
Garanti
Två år
Specifikationer
Kompatibla förvaringsrör Rör med 8 mm lock
Drift Manuell
Typ Manuell Crimper
För användning med (utrustning) 8 mm förseglingar
Storlek 8 mm
Kvantitet 1 st.