Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena förvaringsflaskor, utvändigt gängade
Produktkod. 11501345 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rosa
Rött
Vitt
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Kvantitet:
1000/Cs.
500/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Stängningsfärg Markeringspunkt Kvantitet Förpackningsstorlek
11501345 2 ml Blått Ja 500/Cs. Paket med 500
11754269 1,2 ml Naturlig Ja 500/Cs. Paket med 500
11704279 2 ml Grön Ja 500/Cs. Paket med 500
11541345 2 ml Naturlig Ja 500/Cs. Paket med 500
11774279 2 ml Naturlig Ja 1000/Cs. Paket med 1000
11784279 2 ml Naturlig Nej 1000/Cs. Paket med 1000
11784269 2 ml Rosa Ja 500/Cs. Paket med 500
11774269 2 ml Rött Ja 500/Cs. Paket med 500
11764269 2 ml Vitt Ja 500/Cs. Paket med 500
11794269 2 ml Gult Ja 500/Cs. Paket med 500
11511345 3 ml Naturlig Ja 500/Cs. Paket med 500
11521345 4 ml Naturlig Ja 500/Cs. Paket med 500
11531345 5 ml Naturlig Ja 500/Cs. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11501345 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W985868
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
CryoELITE Flaska med Loctagon kjol ger stabilitet i fristående läge och låses fast i CryoELITE Benchmate Ställ som gör det enkelt att öppna och stänga flaskan med en hand.
Den unika tillverkningsdesignen av CryoELITE flaskan skapar mer kontakt mellan lock och flaska för en absolut tätning. Den fristående flaskan rymmer en valfri 2D Data Matrix Streckkod botteninsats (fabriknr. W985880); som ger en unik identifierare för permanent spårbarhet. Streckkodens undersida; som kan köpas separat, lätt att trycka in i botten av flaskan. Flaskans bottenformat ger obegränsad provvisning och möjliggör automatisk skanning av streckkoden, särskilt när den används med Wheaton KeepIT-100™ Frysbox (fabriknr. W651700-serien). Detta resulterar i enastående prestanda för locktätningar som överstiger DOT-standarderna med i genomsnitt 35 %, vilket gör att CryoELITE flaska idealisk för transport av kliniska prover. Kapsyler och flaskor är gjorda av lågbindande kryogen, ny polypropen.
  • Tillverkad av kryogen, strålningskvalitet, ny polypropen
  • Sju olika kepsfärger, blå, rosa, grön, gul, röd, vit och naturlig
  • Externt och invändigt gängade flaskor
  • Designen resulterar i tryckmotståndsprestanda som ligger långt över myndighetsstandarder
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
Höjd (engelska) 1,92 tum
Trådstil Utvändig
Basstil Fristående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Markeringspunkt Ja
Certifikat och efterlevnad DOT, IATA
Höjd (metrisk) 49 mm
Produkttyp Kryoflaska