Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena förvaringsflaskor, utvändigt gängade
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
CryoELITE Flaska med Loctagon kjol ger stabilitet i fristående läge och låses fast i CryoELITE Benchmate Ställ som gör det enkelt att öppna och stänga flaskan med en hand.
Den unika tillverkningsdesignen av CryoELITE flaskan skapar mer kontakt mellan lock och flaska för en absolut tätning. Den fristående flaskan rymmer en valfri 2D Data Matrix Streckkod botteninsats (fabriknr. W985880); som ger en unik identifierare för permanent spårbarhet. Streckkodens undersida; som kan köpas separat, lätt att trycka in i botten av flaskan. Flaskans bottenformat ger obegränsad provvisning och möjliggör automatisk skanning av streckkoden, särskilt när den används med Wheaton KeepIT-100™ Frysbox (fabriknr. W651700-serien). Detta resulterar i enastående prestanda för locktätningar som överstiger DOT-standarderna med i genomsnitt 35 %, vilket gör att CryoELITE flaska idealisk för transport av kliniska prover. Kapsyler och flaskor är gjorda av lågbindande kryogen, ny polypropen.
- Tillverkad av kryogen, strålningskvalitet, ny polypropen
- Sju olika kepsfärger, blå, rosa, grön, gul, röd, vit och naturlig
- Externt och invändigt gängade flaskor
- Designen resulterar i tryckmotståndsprestanda som ligger långt över myndighetsstandarder
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,47 tum. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| Höjd (engelska) | 3,07 tum. |
| Trådstil | Utvändig |
| Basstil | Fristående |
| Visa mer |