Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena förvaringsflaskor, utvändigt gängade
Produktkod. 11531345 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Click to view available options
Volym (metrisk):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Stängningsfärg:
Blått
Grön
Gult
Naturlig
Rosa
Rött
Vitt
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Packungsgröße:
Paket med 1000
Paket med 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11531345
Marke: DWK Life Sciences W985871
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CryoELITE Flaska med Loctagon kjol ger stabilitet i fristående läge och låses fast i CryoELITE Benchmate Ställ som gör det enkelt att öppna och stänga flaskan med en hand.
Den unika tillverkningsdesignen av CryoELITE flaskan skapar mer kontakt mellan lock och flaska för en absolut tätning. Den fristående flaskan rymmer en valfri 2D Data Matrix Streckkod botteninsats (fabriknr. W985880); som ger en unik identifierare för permanent spårbarhet. Streckkodens undersida; som kan köpas separat, lätt att trycka in i botten av flaskan. Flaskans bottenformat ger obegränsad provvisning och möjliggör automatisk skanning av streckkoden, särskilt när den används med Wheaton KeepIT-100™ Frysbox (fabriknr. W651700-serien). Detta resulterar i enastående prestanda för locktätningar som överstiger DOT-standarderna med i genomsnitt 35 %, vilket gör att CryoELITE flaska idealisk för transport av kliniska prover. Kapsyler och flaskor är gjorda av lågbindande kryogen, ny polypropen.
  • Tillverkad av kryogen, strålningskvalitet, ny polypropen
  • Sju olika kepsfärger, blå, rosa, grön, gul, röd, vit och naturlig
  • Externt och invändigt gängade flaskor
  • Designen resulterar i tryckmotståndsprestanda som ligger långt över myndighetsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stängningsfärg Naturlig
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 5 mL
Höjd (engelska) 3,66 tum.
Trådstil Utvändig
Basstil Fristående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 93 mm
Kvantitet 500/Cs.
Certifikat och efterlevnad DOT, IATA
Typ Kryoflaska
Markeringspunkt Ja
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt