Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena flaskor med fristående botten
Produktkod. 13455409 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Färg unitSize
13455409 Vitt Paket med 500
1 options
Produktkod. 13455409 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W985874
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stort flaskfotavtryck tillåter användning av linjär streckkod eller läsbar etikett
  • Tillverkad av lågbindande jungfrulig polypropen av kryogen kvalitet
  • För lösningar med hög återhämtning
  • Med particertifierad RNase/DNase och endotoxinfri certifiering som ger garanti för produktens integritet
  • Locktätningen överstiger DOT- och IATA-reglerna som säkerställer skydd av prover under transport och frys-upptining hantering
  • Med skrivlapp
  • Temperaturområde: -196 °C till +121 °C
  • Sterila
  • Finns i storleken 0,5 ml i vit färg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 0.5 mL
Höjd (engelska) 1,92 tum
Trådstil Utvändig
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 500/Cs.
Markeringspunkt Ja
Certifikat och efterlevnad DOT, IATA
Höjd (metrisk) 49 mm