Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena flaskor, rund botten med extern skruvlock
Produktkod. 11734269 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Höjd (metrisk):
35 mm
49 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11734269
Brand: DWK Life Sciences W985860
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utvändigt gängat skruvlock kan enkelt tas bort med en hand
  • Den exakta kryogena flaskan med rund botten tillåter upp till 17 000x g max. rcf
  • Oöverträffad locktätning överträffar DOT- och IATA-reglerna, vilket säkerställer ultimat skydd av prover under transport och krävande frys-upptining-hantering
  • Particertifierad RNase/DNas och Endotoxinfri, steril och icke-pyrogen ger garanti för provets integritet
  • Tillverkad av lågbindande kryogen, jungfrulig polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 1,2 ml
Höjd (engelska) 1,37 tum.
Stil Rund
Trådstil Utvändig
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 35 mm
Kvantitet 500/Cs.
Certifikat och efterlevnad DOT, IATA
Markeringspunkt Ja