Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena flaskor, rund botten med inre skruvlock
Produktkod. 11571345 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Stil:
Ingen skrivlapp
Skrivlapp
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Stil unitSize
11571345 2 ml Icke-steril Ingen skrivlapp Paket med 1000
11581345 2 ml Icke-steril Skrivlapp Paket med 1000
11521355 2 ml Sterila Skrivlapp Paket med 500
11511355 1,2 ml Sterila Skrivlapp Paket med 500
11541355 4 ml Sterila Skrivlapp Paket med 500
11551355 5 ml Sterila Skrivlapp Paket med 500
11531355 3 ml Sterila Skrivlapp Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11571345 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W985900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Invändigt gängat skruvlock kan enkelt tas bort med en hand
  • Den exakta kryogena flaskan med rund botten tillåter upp till 17 000x g max. rcf
  • Oöverträffad locktätning överträffar DOT- och IATA-reglerna, vilket säkerställer ultimat skydd av prover under transport och krävande frys-upptining-hantering
  • Particertifierad RNase/DNas och Endotoxinfri, steril och icke-pyrogen ger garanti för provets integritet
  • Tillverkad av lågbindande kryogen, jungfrulig polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Naturlig; Med keps och lapp
Diameter (engelska) Yttre 0,47 tum.
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 2 ml
Höjd (engelska) 1,92 tum
Stil Ingen skrivlapp
Trådstil Invändigt
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock
Kvantitet 1000/Cs.
Certifikat och efterlevnad DOT, IATA
Höjd (metrisk) 49 mm