Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Kryogena flaskor, rund botten med inre skruvlock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Stil:
Ingen skrivlapp
Skrivlapp
Writing Patch
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
- Exacting round bottom cryogenic vial allows for up to 17,000 × g max. rcf
- Unrivaled cap seal exceeds DOT and IATA regulations, ensuring ultimate protection of samples during transportation and demanding freeze-thaw handling
- Lot certified RNase/DNase and Endotoxin free, sterile and non-pyrogenic provides assurance for sample integrity
- Made from low binding cryogenic, virgin polypropylene
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Natural; With cap |
| Diameter (engelska) Yttre | 0.47 in. |
| Färg | Natural |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12 mm |
| Material | Polypropylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| Höjd (engelska) | 1.92 in. |
| Stil | Writing Patch |
| Trådstil | Internal |
| Visa mer |