Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoELITE™ Vävnadsflaskor: 5 ml, vit lock, steril
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Den nya Wheaton CryoELITE Tissue Vial utvecklades som svar på efterfrågan från forskare som letade efter en säker, pålitlig, kryogent godkänd injektionsflaska för att lagra och transportera kryogena vävnader. Med den beprövade Wheaton oöverträffad locktätning som överträffar DOT- och IATA-reglerna Wheaton CryoELITE Vävnadsflaska tillåter konsumenter att dra nytta av Wheatons expertis inom kryogen lagring av celler och vätskor till vävnader. Levereras sterilt i lådor innehållande 10 påsar med 25 flaskor, med sterilitetsintyg och RNase/DNas och Endotoxin-fria, Wheaton CryoELITE Tissue vial är den senaste innovativa lösningen designad av Wheaton att stödja forskarsamhället.
- Bred mun CryoELITE injektionsflaska för användning med vävnadssnitt
- Oöverträffad locktätning överträffar DOT- och IATA-reglerna som säkerställer ultimat skydd av prover under transport och krävande frys-upptining-hantering
- Tillverkad av lågbindande jungfrulig polypropen av kryogen kvalitet
- Parti certifierat RNase/DNas och endotoxinfritt och icke-pyrogena ger garanti för provets integritet
- Fristående botten för stabilitet
- Stiftad injektionsflaska för enklare hantering och skrivbarhet
- Temperaturområde: -196 °C till 121 °C
- Icke-cytotoxisk, icke-mutagen USP , Klass VI testad
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 1,33 tum |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Sterila |
| Disponibel | Single-use |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Vävnadssektioner |
| Graderad | No |
| Visa mer |