Beskrivning
- Stapelbar för enkel förvaring
- Kapacitet för 50 kryogena flaskor
- Ställ tillverkad av polypropen
- Rengörs enkelt i en automatisk tvättmaskin eller autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
- Halkfria fötter ger stabilitet vid bänkarbete
- Varje brunn har en innerdiameter på 12,5 mm med en total yta på 190 x 100 x 22 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 190 x 100 x 22 mm |
| För användning med (utrustning) | Fristående kryovialer med rund botten |
| Håller | 50 cryoflaskor (12,5 mm diameter) |
| Kvantitet | 5/cs. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121 °C i 20 min.) |
| Material | Polypropen |
| Typ | Kryogent flaskställ |