Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ och CryoFile XL™ Förvaringslådor
Produktkod. 12683395 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
1,2 och 2 ml injektionsflaska
3, 4 och 5 ml injektionsflaska
Höjd (engelska):
2 tum
3,8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. 12683395
Brand: DWK Life Sciences™ W651605XL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel identifiering och förvaring av kryogena flaskor
  • Rymmer 1,2 - 2 mL injektionsflaskor och XL-lådor lagra 5 mL delad kartong numrerad från 1-81 håller flaskorna organiserade och lätta att identifiera
  • Numreringssystem tryckt på lådans lock och botten av lådan ger enkel indexering
  • Vattenavvisande ger längre hållbarhet
  • Tål kryogena temperaturer till -196 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Material Korrugerad spånskiva
Typ CryoFile™ Förvaringslåda
För användning med (applikation) För enkel identifiering och förvaring av kryogena flaskor
För användning med (utrustning) 3, 4 och 5 ml injektionsflaska
Håller 1 till 81 flaskor
Mått (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 3,8 tum. (13 x 13 x 9,7 cm)
Längd (engelska) 5,1 tum
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 5,1 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Höjd (engelska) 3,8 tum
Höjd (metrisk) 9.7 cm