Läs mer
DWK Life Sciences™ Wheaton™ CryoFile™ och CryoFile XL™ Förvaringslådor
Produktkod. 12693395 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Rött
Vitt
För användning med (utrustning):
1,2 och 2 ml injektionsflaska
3, 4 och 5 ml injektionsflaska
Höjd (engelska):
2 tum
3,8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg För användning med (utrustning) Höjd (engelska) unitSize
12693395 Vitt 3, 4 och 5 ml injektionsflaska 3,8 tum Paket med 15
12603395 Rosa 1,2 och 2 ml injektionsflaska 2 tum Paket med 15
12623395 Rött 1,2 och 2 ml injektionsflaska 2 tum Paket med 15
12613395 Vitt 1,2 och 2 ml injektionsflaska 2 tum Paket med 15
12683385 Klart 1,2 och 2 ml injektionsflaska 2 tum Paket med 15
12693385 Gult 1,2 och 2 ml injektionsflaska 2 tum Paket med 15
12633395 Blått 1,2 och 2 ml injektionsflaska 2 tum Paket med 15
12663395 Rosa 3, 4 och 5 ml injektionsflaska 3,8 tum Paket med 15
12603405 Blått 3, 4 och 5 ml injektionsflaska 3,8 tum Paket med 15
12653395 Gult 3, 4 och 5 ml injektionsflaska 3,8 tum Paket med 15
12683395 Rött 3, 4 och 5 ml injektionsflaska 3,8 tum Paket med 15
12643395 Klart 3, 4 och 5 ml injektionsflaska 3,8 tum Paket med 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12693395 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer W651603XL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För enkel identifiering och förvaring av kryogena flaskor
  • Rymmer 1,2 - 2 mL injektionsflaskor och XL-lådor lagra 5 mL delad kartong numrerad från 1-81 håller flaskorna organiserade och lätta att identifiera
  • Numreringssystem tryckt på lådans lock och botten av lådan ger enkel indexering
  • Vattenavvisande ger längre hållbarhet
  • Tål kryogena temperaturer till -196 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Korrugerad spånskiva
Typ CryoFile™ Förvaringslåda
För användning med (applikation) För enkel identifiering och förvaring av kryogena flaskor
För användning med (utrustning) 3, 4 och 5 ml injektionsflaska
Håller 1 till 81 flaskor
Mått (L x B x H) 5,1 x 5,1 x 3,8 tum. (13 x 13 x 9,7 cm)
Längd (engelska) 5,1 tum
Längd (metrisk) 13 cm
Bredd (engelska) 5,1 tum
Bredd (metrisk) 13 cm
Höjd (engelska) 3,8 tum
Höjd (metrisk) 9.7 cm